missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach Lange™ Test in cuvetta LCK
Descrizione
- Chloride cuvette test 1-70 mg/L / 70-1000 mg/L Cl
- For use with DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 instruments
- Shelf life of 12 months from production date
- 2 measuring ranges with 1 test
- Precise and reliable measurement values
- Convenient and error-free dosing of the reagents
- Barcode label for automatic recognition in the photometer
- Differentiation between tests and measuring ranges by means of color-coding
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Test del cloruro in cuvetta |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Test fotometrici |
| Specifiche dei parametri | Cloruro |
| Range | Cl 1 - 70, 70 - 1000 mg/l |
| Metodo test | Ferro(III)-tiocianato |
| Tipo | Test in cuvetta LCK |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Chlorid/Chloride/Chlorure, Sample cuvette
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol, Nitric acid, Mercury(II) thiocyanate
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?