Learn More
Hach™ LCK Cuvette Tests
Codice prodotto. 10182404
Cambia vista
Click to view available options
Analiti:
Acid Capacity (KS4.3/CaCO3)
Boron
Dissolved Sulphide
Molybdenum
Nitrite
Nonionic Surfactants
Total Organic Carbon
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Analiti
10182404 Dissolved Sulphide
10656090 Molybdenum
10122744 Acid Capacity (KS4.3/CaCO3)
10156112 Nonionic Surfactants
11578149 Total Organic Carbon
10137309 Boron
10749873 Nitrite
10175612 Dissolved Sulphide
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10182404 Fornitore Hach™ N. del fornitore LCK653
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Insert, read and finish. Hach™ LCK Cuvette Tests are pre-dosed reagents packaged in a fully equipped box. They provide maximum safety, ease of use and photometric evaluation, while using a minimum amount of reagent/chemicals for an environmentally friendly solution.
Hach LCK Cuvette Tests are officially approved for legally required consent limits. With the help of Addista standard solutions and round robin test solutions, they provide the assurance that analytical results are always correct. The photometer identifies the cuvette test from its barcode (IBR+) and calculates the result immediately. Cuvettes provide precision and safety using the Dosicap Zip that eliminated contact with reagents.
  • Pre-dosed, ready-to-use reagents with no rinsing steps needed
  • Precise and reliable measurement values
  • Maximum safety for users, thanks to the closed system and low amounts of reagents
  • Convenient and error-free dosing of the reagents
  • Barcode label for automatic recognition in the photometer
  • Differentiation between tests and measuring ranges by means of colour-coding
Order Info
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Analiti Dissolved Sulphide
Certificazione/Conformità ISO 10530-1991, DIN 38405-D26
Colore Light blue
Formato Pre-dosed Tubes
Da utilizzare con (applicazione) Water quality testing
Da utilizzare con (apparecchiatura) Photometer (DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000), Addista standard solutions
Include Fully equipped box, reagent set
N. di test 25
Range 0.1 to 2.0mg/L S2-
Requisiti di stoccaggio 15°C to 25°C
Metodo test Dimethyl-p-phenylenediamine
Tipo Sulphide Cuvette Test
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • STABLCAL Turbidity Standards Calibration Kit
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride