Learn More
Lck inhibitor 2, MedChemExpress
Codice prodotto. 16486787
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16486787 5 mg 5mg
16475056 100 mg 100mg
16454088 10 mg 10mg
16430447 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16486787 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10644
MedChemExpress Lck inhibitor 2 is a bis-anilinopyrimidine inhibitor of tyrosine kinases including LCK, BTK, LYN, SYK, and TXK. The IC50 values are 13nM, 9nM, 3nM, 26nM and 2nM for Lck, Btk, Lyn, Btk and Txk respectively
Lck inhibitor 2 is a bis-anilinopyrimidine inhibitor of tyrosine kinases including LCK, BTK, LYN, SYK, and TXK. The IC50 values are 13nM, 9nM, 3nM, 26nM and 2nM for Lck, Btk, Lyn, Btk and Txk respectively
Specifica
Materiale o nome chimico Lck inhibitor 2
CAS 944795-06-6
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H17N5O2
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 20 mg/mL (59.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(C)C(NC2=CC=NC(NC3=CC(C(N)=O)=CC=C3)=N2)=C1
Molecular Weight (g/mol) 335.36
Peso formulazione 335.36
Percent Purity 98.06%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only