Learn More
LCL161, MedChemExpress
Codice prodotto. 16452687
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16452687 50 mg -
16429167 5 mg 5mg
16426598 10 mg -
15590593 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16452687 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15518
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress LCL161 is a IAP inhibitor which inhibits XIAP in HEK293 cell and cIAP1 in MDA-MB-231 cell with IC50s of 35 and 0.4 nM, respectively.
LCL161 is a IAP inhibitor which inhibits XIAP in HEK293 cell and cIAP1 in MDA-MB-231 cell with IC50s of 35 and 0.4 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico LCL161
CAS 1005342-46-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H33FN4O3S
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (199.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](NC)C(N[C@@H](C1CCCCC1)C(N2[C@H](C3=NC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)=CS3)CCC2)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 500.63
Peso formulazione 500.63
Percent Purity 98.65%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only