Learn More
Taylor Wharton™ LD Series Cryogenic Storage Dewar
Specifica
Specifica
| Tipo | Cryogenic Storage Dewar |
| Capacità (sistema imperiale) | 1.3 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Altezza (sistema imperiale) esterno | 17.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) esterno | 445 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 6.8 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 3.1 kg |