Learn More
Taylor Wharton™ LD Series Cryogenic Storage Dewar
Codice prodotto. 11798519
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
50 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11798519 50 L Pezzo
11768519 10 L Pezzo
11718529 5 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11798519 Fornitore Taylor Wharton™ N. del fornitore LD50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2050.00€
    1943.34€ / pezzi 1
    Risparmia 106.66€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
The LD series of cryogenic dewars are used to store and distribute small amounts of liquid nitrogen. They feature extremely low evaporation rates and are convenient to use for various applications.
Specifica
Tipo Cryogenic Storage Dewar
Capacità (sistema imperiale) 13.2 gal.
Capacità (sistema metrico) 50 L
Altezza (sistema imperiale) esterno 32.4 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 823 mm
Peso (sistema imperiale) 38.8 lb.
Peso (sistema metrico) 17.6 kg