Learn More
LDN-27219, MedChemExpress
Codice prodotto. 16433167
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16433167 50 mg 50mg
16427138 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16433167 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16693
MedChemExpress LDN-27219 is a potent inhibitor of hTGase(Tissue transglutaminase) with an IC50 of 0.6 uM.
LDN-27219 is a potent inhibitor of hTGase(Tissue transglutaminase) with an IC50 of 0.6 uM.
Specifica
Materiale o nome chimico LDN-27219
Forma fisica Solid
CAS 312946-37-5
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H16N4O2S2
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 125 mg/mL (306.00 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2)C(SCC(NN)=O)=NC3=C1C(C4=CC=CC=C4)=CS3
Molecular Weight (g/mol) 408.5
Peso formulazione 408.5
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only