Learn More
LDN 27219, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 30001661
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30001661 50 mg 50mg
30001643 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001661 Fornitore Tocris Bioscience N. del fornitore 4602/50
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Transglutaminase 2 (TG2) inhibitor; reversible
Transglutaminase 2 (TG2) inhibitor (IC50 = 0.25 μM). Binds at GTPase site; reversible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 312946-37-5
Formula molecolare C20H16N4O2S2
Molecular Weight (g/mol) 408.494
InChI Key WLBUICQBNZXIDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-oxo-3,5-diphenylthieno 2,3-d pyrimidin-2-yl sulfanyl acetohydrazide, 2-4-oxo-3,5-diphenylthieno 2,3-d pyrimidin-2-yl sulfanylacetohydrazide, 4-oxo-3,5-diphenyl-3,4-dihydro-thieno 2,3-d pyrimidin-2-ylsulfanyl-acetic acid, 4-oxo-3,5-diphenyl-3,4-dihydro-thieno 2,3-d pyrimidin-2-ylsulfanyl-acetic acid hydrazide, 2-3,4-dihydro-4-oxo-3,5-diphenylthieno 2,3-d pyrimidin-2-yl thio-acetic acid hydrazide, 2-3,4-dihydro-4-oxo-3,5-diphenylthieno 2,3-d pyrimidin-2-yl thio acetic acid hydrazide, 2-4-oxo-3,5-diphenyl-3,4-dihydrothieno 2,3-d pyrimidin-2-yl sulfanyl acetohydrazide
PubChem CID 1150683
IUPAC Name 2-(4-oxo-3,5-diphenylthieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl)sulfanylacetohydrazide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CSC3=C2C(=O)N(C(=N3)SCC(=O)NN)C4=CC=CC=C4
Specifica
Materiale o nome chimico LDN 27219
Quantità 50 mg
Peso formulazione 408.5
Percent Purity >99%