Learn More
Kautex™ Cestelli in LDPE con beccuccio
Codice prodotto. 10702722
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 l
15 l
Diametro (sistema metrico) parte inferiore:
193 mm
235 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
280 mm
316 mm
Altezza (sistema metrico):
300 mm
335 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) parte inferiore Diametro (sistema metrico) parte superiore Altezza (sistema metrico) unitSize
10702722 10 l 193 mm 280 mm 300 mm Pezzo
10454261 15 l 235 mm 316 mm 335 mm Pezzo
17808127 15 l 235 mm 316 mm 335 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10702722 Fornitore Kautex™ N. del fornitore 2000070588
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Progettati con pareti spesse per una maggiore stabilità e una lunga durata. I secchi Kautex™ in LDPE con beccuccio sono contenitori robusti con una maniglia resistente per una varietà di usi.
  • Thick-walled for stability
  • Graduated liter scale on inside
  • Plastic coated steel handle
  • White
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Portaprovette
Capacità (sistema metrico) 10 l
Graduazioni Sì
Materiale LDPE
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) parte inferiore 193 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 280 mm
Materiale maniglia Acciaio rivestito in plastica
Altezza (sistema metrico) 300 mm
Include con maniglia per il trasporto in acciaio rivestito in plastica
Quantità 1 ciascuno