Learn More
Kautex™ Cestelli in LDPE
Codice prodotto. 17818117
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Grigio scuro
Materiale maniglia:
Acciaio rivestito in plastica
Resistente alla ruggine
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Materiale maniglia Dimensione della confezione
17818117 Bianco Acciaio rivestito in plastica pezzi 10
15921401 Grigio scuro Resistente alla ruggine pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17818117 Fornitore Kautex™ N. del fornitore 2000070585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    216.13€ / pezzi 10
    Risparmia 43.87€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 23-11-2026
Designed with thick-walls for stability and long working life. Kautex™ LDPE Buckets provide a sturdy receptacle and strong support handle for a variety of uses.
  • Thick-walled, very stable
  • Graduated litre scale on the inside
  • Industrial and laboratory buckets: Plastic coated steel handle, White
  • Builder’s bucket: Rustproof handle, Dark grey
Application:
  • dispensing
  • sending samples
  • mixing
  • transferring
  • transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Portaprovette
Graduazioni Sì
Materiale LDPE
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) parte inferiore 212 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 253 mm
Materiale maniglia Acciaio rivestito in plastica
Altezza (sistema metrico) 279 mm
Include con maniglia per il trasporto in acciaio rivestito in plastica
Quantità 1 ciascuno