Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Collapsible Containers, LDPE
Codice prodotto. 11779969 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
10 L
19 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11779969 10 L pezzi 10
11770039 1 L pezzi 12
11755519 19 L pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11779969 Fornitore Cole-Parmer™ Essentials N. del fornitore 0610030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.35€
    72.11€ / pezzi 10
    Risparmia 5.24€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
LDPE Containers are collapsible when empty for easy storage.
  • These containers nest uniformly when empty and expand readily when filled with liquid.
  • They include polypropylene (PP) caps with injection-molded threads.
  • Replacement caps sold separately.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 L
Colore Translucent
Da utilizzare con (applicazione) Containers nest uniformly when empty and expand readily when filled with liquid
Materiale LDPE
Colore della vite White
Colore chiusura Bianco
Closure Included Sì
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Collapsible Container