Learn More
Gilac™ Vassoi con interblocco profondi in LDPE
Codice prodotto. 13449888
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 l
19 l
30 l
45 L
55 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
13449888 55 L Pezzo
11748501 10 l Pezzo
11738501 19 l Pezzo
11768501 30 l Pezzo
13439888 45 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 13449888 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G155821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.50€
    57.66€ / pezzi 1
    Risparmia 17.84€
    23% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Nestable Rectangular Reinforced Container - LDPE Food container for sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials. Excellent mechanical resistance: made from low density polyethylene for greater impact resistance.
  • 400 x 300 rectangular plastic food container
  • Reinforced container
  • Excellent mechanical resistance: made from low density polyethylene for increased shock resistance
  • Outstanding durability even with intensive use
  • For sub-zero and ambient temperature storage (-15°C to +60°C) and transporting raw materials
  • No gaps nor overlaps
  • Machine washable
  • Covering lid for increased hygiene, optional extra
  • Stackable without lid
  • Compatible with all GILAC 4 and 6-wheel dollies
  • Designed in partnership with health professionals
Specifica
Tipo Food Bin
Materiale HDPE
Colore White
Forma Rectangular
Capacità (sistema imperiale) 14.5 gal.
Capacità (sistema metrico) 55 L
Certificazione/Conformità Food Contact Certified
Da utilizzare con (applicazione) Food Storage
Lunghezza (sistema imperiale) 21.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 555 mm
Larghezza (sistema imperiale) 16.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 430 mm
Altezza (sistema imperiale) 15 in.
Altezza (sistema metrico) 380 mm
Peso (sistema imperiale) 6.6 lb.
Peso (sistema metrico) 3 kg
Da utilizzare con (apparecchiatura) All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies