Learn More
Vitlab™ LDPE Dropper Bottles
Descrizione
- Narrow-mouth bottles
- Made of LDPE
- Transparent
- With dropper insert
- Screw cap made from LDPE
- Extra long, fine dropping tip
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Colore | Transparent |
| Materiale | LDPE |
| N. per confezione | 24Pack |
| Quantità | 24Pack |
| Bocca | Stretta |
| Altezza (sistema metrico) | 117 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 37 mm |
| Tipo di chiusura | Wiring |
| Product Type | Dropping Bottle |