Learn More
Vitlab™ LDPE Dropper Bottles
Codice prodotto. 15263009
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15263009 250 ml pezzi 12
15223009 50 ml pezzi 24
15243009 100 ml pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15263009 Fornitore Vitlab™ N. del fornitore 94987
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.95€
    55.49€ / pezzi 12
    Risparmia 12.46€
    18% Sconto
In stock
Use these transparent Vitlab™ LDPE Dropper Bottles – to store, save and dispense, using the extra long, fine dropping tip for accurate dispensing.
  • Narrow-mouth bottles
  • Made of LDPE
  • Transparent
  • With dropper insert
  • Screw cap made from LDPE
  • Extra long, fine dropping tip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Colore Transparent
Materiale LDPE
N. per confezione Confezione da 12
Quantità Confezione da 12
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 183 mm
Diametro (sistema metrico) 58 mm
Product Type Dropping Bottle