Learn More
Buerkle™ Flaconi contagocce in LDPE
Codice prodotto. 15306368 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
30 ml
50 mL
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15306368 50 mL Pezzo
11816413 20 mL Pezzo
10267512 30 ml Pezzo
11826413 30 ml pezzi 50
11822273 30 ml pezzi 10
11846413 100 ml Pezzo
11856413 250 mL Pezzo
11866413 500 ml Pezzo
11876413 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15306368 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 03060050
In stock
Dispense small amounts of liquid, drop by drop or as a fine jet. ™
  • Manufactured from low density polyethylene (LDPE) for clarity, strength, and flexibility
  • Attached captive cap on polyethylene dropper cap fits tip and eliminates misplacement of cap
  • Dropper tip must be cut before first use for precision dropping
  • Suitable for use with foodstuff
  • Semitrasparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Colore Translucent
Diametro (sistema imperiale) 1.57 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 13 mm
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Use with Foodstuffs
Altezza (sistema metrico) con chiusura 116 mm
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 18 mm
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 84 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.31 in.
Materiale chiusura Polyethylene
Diametro (sistema metrico) 40 mm
Tipo di chiusura Captive Cap and Dropper Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 1.69 oz.
Forma Round
Monouso Reusable