Learn More
BRAND™ LDPE Dropping Pipette
Codice prodotto. 10717801 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.5 mL
5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10717801 1.5 mL pezzi 100
10604161 5 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10717801 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 125410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.10€
    28.75€ / pezzi 100
    Risparmia 3.35€
    10% Sconto
In stock
Low density polyethylene (LDPE) construction. Used for sampling and decanting infectious or toxic liquids. Graduated with bellows.
  • LDPE construction
  • Graduated
  • Includes bellows
  • For handling toxic or infections samples
  • Supplied in packs of 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale LDPE
Da utilizzare con (applicazione) For Sampling and Decanting Infectious or Toxic Liquids
Graduato Sì
Quantità 100/Pk.
Volume (sistema metrico) 1.5 mL
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Tipo Dropping Pipette