Learn More
VITLAB™ LDPE Dropping Pipette
Codice prodotto. 10434482
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico)
10434482 1.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10434482 Fornitore VITLAB™ N. del fornitore 149893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.70€
    26.63€ / pezzi 100
    Risparmia 6.07€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale LDPE
Da utilizzare con (applicazione) Sampling and decanting of infectious or toxic liquids
Graduato Sì
Include Integrated bellows
Volume (sistema metrico) 1.5 mL
Lunghezza (sistema metrico) 134 mm
Tipo Dropping Pipet