Learn More
Kautex™ Bottiglia per lavaggio con etanolo, collo ampio, naturale con tappo verde in LDPE
Click to view available options
Chemical Label:
Acetone
Etanolo
Isopropanolo
Metanolo
distillata
Colore chiusura:
Arancione
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 100
Descrizione
- Imprinted with hazard symbols and substances of content in German, English and French language
- Writing space
- Abrasion-resistant printing
- Closure color matches color of ink for easy identification of media
- Leak-proof
- Completely emptied by sliding delivery tube, even when inverted.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Colore | Incolore |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 39.2 mm |
| Materiale | Polietilene a bassa densità |
| N. per confezione | 10 |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Colore chiusura | Giallo |
| Bocca | Larga |
| Forma | Rotondo |
| Altezza (sistema metrico) | 154 mm |
| Vedi altri risultati |