Learn More
Vitlab™ Coperchio in LDPE
Codice prodotto. 10373001
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per cestello da 10 l
Per cestello da 5 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10373001 Per cestello da 5 l Pezzo
10007890 Per cestello da 10 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10373001 Fornitore Vitlab™ N. del fornitore 96293
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.65€
    4.56€ / pezzi 1
    Risparmia 0.09€
    1% Sconto
In stock
Manufactured with LDPE for tight fit and transparency. VITLab™ LDPE Lids are for use with VITlab™ HDPE buckets.
  • Tightly closing
  • Order buckets separately 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Lid
Materiale LDPE
Colore Trasparente
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per cestello da 5 l
Quantità 1 ciascuno