Descrizione
- Linear LDPE
- Translucent
- For use with rupture proof rectangular containers
Specifica
Specifica
| Product Type | Container Lid |
| Materiale | LDPE |
| Forma | Rectangular |
| Sterilità | Non-sterile |
| Dimensione chiusura | 1000 x 320 mm |
| Tipo di chiusura | Lid |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 50 L Container |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 39.37 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |
| Vedi altri risultati |