Learn More
Micronova™ LDPE/Nylon Blend Liner for Buckets
Codice prodotto. 15571745 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions:
24 x 24 in.
24 x 30 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions unitSize
15571745 24 x 24 in. pezzi 24
15581745 24 x 30 in. pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15571745 Fornitore Micronova™ N. del fornitore BKL2424IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00€
    209.13€ / pezzi 24
    Risparmia 9.87€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for cleanrooms and controlled environments
  • Irradiated
  • 75% LDPE/25% cast nylon
  • 10-6 sterility assurance level
  • For cleanrooms and controlled environments
Certifications
ISO 9001:2008
Compliance
AAMI Guidelines for sterilization
Specifica
Product Type Blend Liner
Materiale LDPE, Nylon
Dimensions 24 x 24 in.
Da utilizzare con (applicazione) Cleanrooms and Controlled Environments