Learn More
BRAND™ Pipette Pasteur in LDPE
Codice prodotto. 10646341 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
144 mm
150 mm
152 mm
Volume (sistema metrico):
1 mL
1 ml
2 ml
3 ml
3.5 mL
4 ml
Diametro (sistema metrico) esterno:
1 mm
2.8 mm
3 mm
3.2 mm
3.3 mm
3.4 mm
Gocce/mL:
22 - 26 ml
50 mL
Da 21 a 28
Da 25 a 27
Da 25 a 30 ml
Da 60 a 75 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Gocce/mL Dimensione della confezione
10646341 152 mm 2 ml 3.3 mm 22 - 26 ml pezzi 500
15443594 144 mm 1 mL 1 mm 50 mL pezzi 500
10562291 152 mm 3.5 mL 3.2 mm Da 21 a 28 pezzi 500
10222661 150 mm 1 ml 3.4 mm Da 25 a 30 ml pezzi 500
10100531 152 mm 3 ml 2.8 mm Da 25 a 27 pezzi 500
10721963 150 mm 4 ml 3 mm Da 60 a 75 ml pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10646341 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 747765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.25€
    60.13€ / pezzi 500
    Risparmia 7.12€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In LDPE. Le pipette Pasteur BRAND™ in LDPE sono ideali per aliquote, con buona riproducibilità del numero di gocce al ml. Tali pipette Pasteur possono essere riempite, surgelate o trasformate in un recipiente chiuso sigillando termicamente il puntale. La pompetta di pipettaggio integrata si comprime facilmente, riducendo al minimo l'affaticamento da pipettaggio frequente. Resistente a sterilizzazione mediante gas o irraggiamento gamma.
  • Manufactured from LDPE.
  • Very good reproducibility of the number of drops per milliliter.
  • Ideal for aliquots.
  • Pasteur pipettes can be filled and deep-frozen, or changed into a closed vessel by heat-sealing the tip.
  • The integrated pipetting bulb depresses easily, minimizing fatigue from frequent pipetting.
  • Resistant to gas or gamma radiation sterilization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 3.3 mm
Materiale LDPE
Gocce/mL 22 - 26 ml
Quantità Confezione da 500
Stile della parte superiore A lampadina
Volume (sistema metrico) 2 ml
Lunghezza (sistema metrico) 152 mm
Tipo Pipetta Pasteur
Monouso Sì