Learn More
Buerkle™ LDPE Rectangular Container
Codice prodotto. 31188861 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 L
56 L
70 L
85 L
90 L
100 L
115 L
118 L
130 L
165 L
190 L
250 L
260 L
285 L
320 L
400 L
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico)
31188861 40 L
31188924 56 L
31188935 70 L
31188960 85 L
31188936 90 L
31188914 100 L
31188912 115 L
31188918 118 L
31188956 130 L
31188894 165 L
31188939 190 L
31188913 250 L
31188937 260 L
31188922 285 L
31188946 320 L
31188974 400 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 31188861 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 34400405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00€
    240.72€ / pezzi 1
    Risparmia 18.28€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
LDPE Rectangular Container for various applications. Produced seamlessly and stress-relieved with the LaboPlast™ sintering method. The wall thickness increases downwardly. This guarantees optimum ratio of wall thickness to filling load.
  • L-LDPE (linear LDPE), transparent
  • Rupture-proof
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Colorless
Tipo Rectangular Container
Materiale LLDPE
Capacità (sistema metrico) 40 L
Lunghezza (sistema metrico) 390 mm
Larghezza (sistema metrico) 190 mm
Altezza (sistema metrico) 620 mm