Learn More
Buerkle™ LDPE Round Containers
Codice prodotto. 31188857 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
55 L
60 L
80 L
85 L
110 L
120 L
150 L
160 L
180 L
205 L
210 L
290 L
400 L
850 L
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico)
31188857 55 L
31188864 60 L
31188871 80 L
31188945 85 L
31188909 110 L
31188868 120 L
31188896 150 L
31188930 160 L
31188916 180 L
31188889 205 L
31188887 210 L
31188882 290 L
31188884 400 L
31188923 850 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 31188857 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 34900555
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00€
    240.84€ / pezzi 1
    Risparmia 18.16€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Container for various applications. Produced seamlessly and stress-relieved with the sintering method. The wall thickness increases downwardly. This guarantees optimum ratio of wall thickness to filling load. Custom-made, exchange excluded.
  • L-LDPE (linear LDPE), transparent
  • Rupture-proof
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 310 mm
Tipo Tank
Materiale LLDPE
Capacità (sistema metrico) 55 L
Altezza (sistema metrico) 915 mm