Learn More
Buerkle™ Polyethylene Square All-Purpose Boxes
Codice prodotto. 10659012 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
3200 mL
Dimensioni (L x P x A):
103 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 94 mm
208 x 208 x 64 mm
208 x 208 x 94 mm
255 x 103 x 94 mm
103 x 103 x 127 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
10659012 1000 mL 208 x 103 x 64 mm Pezzo
10096471 500 mL 103 x 103 x 64 mm Pezzo
10475582 1000 mL 103 x 103 x 127 mm Pezzo
10310642 2000 mL 208 x 208 x 64 mm Pezzo
10023373 2000 mL 255 x 103 x 94 mm Pezzo
10390682 3200 mL 208 x 208 x 94 mm Pezzo
10770583 1500 mL 208 x 103 x 94 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10659012 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 62501001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.30€
    5.65€ / pezzi 1
    Risparmia 3.65€
    39% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
All-purpose boxes are used for storing, packing, taking samples, sampling, and transport of pastes, granules, powders, soil samples and frozen goods.
  • Frozen goods from -40° up to briefly +95°C
  • Ideal use of space, can be stacked
  • Comes complete with press-in lid
  • Transparent in color
  • Can be deep frozen
  • Smooth surface, no crevices
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Tipo di chiusura Press-in Lid
Colore Transparent
Materiale Polyethylene
Forma Square
Da utilizzare con (applicazione) Storing, Packing, Taking Samples, Sampling and Transport of Pastes, Granules, Powders, Soil Samples and Frozen Goods (-40°C up to Briefly +95°C)
Include Press-in Lid
Product Type All-purpose Boxes
Dimensioni (L x P x A) 208 x 103 x 64 mm
Lunghezza (sistema metrico) 208 mm
Larghezza (sistema metrico) 103 mm
Altezza (sistema metrico) 64 mm