Learn More
Gilac™ Vassoi rettangolari bianchi in LDPE
Codice prodotto. 11798501
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
3 L
5 L
8 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11798501 5 L Pezzo
11788501 3 L Pezzo
11958134 2 L Pezzo
11757355 8 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11798501 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G154321
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
White Rectangular Flat Trays with traceability management thanks to a contents identification device label overmoulded inside the plastic material rendering it permanent and rewritable.
  • White in color
  • Strong and impact resistant design
  • Dimensions suitable for refrigerator use
  • Moulded in HDPE that can be used between -40° to +90°C
  • Applications include defrosting, preparation for wet products, ingredients, conserving comparison sample meals, and fermenting and decanting containers
  • Lid is sold separately
Specifica
Tipo Spill Bin
Materiale HDPE
Colore White
Forma Rectangular
Capacità (sistema imperiale) 1.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 5 L
Certificazione/Conformità Food Contact Compliance
Da utilizzare con (applicazione) Food Storage
Stile Stackable
Quantità 400/Pallet
Dimensioni (L x P x A) 437 x 285 x 75 mm; internal bottom dimensions: 380 x 220 x 72 mm
Lunghezza (sistema metrico) 437 mm
Larghezza (sistema metrico) 285 mm
Altezza (sistema metrico) 285 mm
Peso (sistema imperiale) 1.01 lb.
Peso (sistema metrico) 0.46 kg
Da utilizzare con (apparecchiatura) Refrigerator