missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress LDS-751

Codice prodotto. 16451208
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16451208 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16451208 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYD0996

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress LDS-751 is a nucleic acid stain principally detecting DNA. LDS-751 has high affinity for DNA and undergoes fluorescence enhancement upon binding, but with maximal emission at 670 nm.

LDS-751 and Thiazole orange are used to differentiate erythrocytes, platelets, reticulocytes, and nucleated cells, and both can be excited at 488 nm.

Specifica

Content And Storage -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Quantità 5 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : 83.33 mg/mL (176.55 mM; Need ultrasonic)
Bersaglio HBV
Product Type Dye Reagents
Peso molecolare 471.98 g/mol
CAS 181885-68-7
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.