Learn More
Cotone all'acetato di piombo
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11424699 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Bottle, tamper-evident
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11424699 10 g Bottle, tamper-evident 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11424699 Fornitore Reagecon N. del fornitore 1048101
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Manufactured according to European Pharmacopoeia Chapter 4 (4.1.1) and prepared in an ISO 9001 facility. Lead Acetate Cotton, EP Grade, Reagecon™ is a ready-to-use, dried cotton that has absorbed a 10:1 lead acetate-dilute acetic acid solution for use in arsenic limit tests.
Lead acetate cotton is designed for use in arsenic limit tests. Absorbent cotton is immersed in a mixture of 1 part dilute acetic acid + 10 parts lead acetate solution, placed on layers of filter paper to drain, and allowed to air dry.
  • Manufactured in an ISO 9001-compliant facility according to Eu. Ph. Chapter 4 (4.1.1) guidelines
  • Provided with a certificate of analysis and a label that shows the lot and expiration date
  • Ready to use product eliminates the time and labor of preparing precise reagents and volumetric solutions
Specifica
Materiale o nome chimico Lead di-acetate
CAS 6080-56-4, 64-19-7
Colore White
Odore Odorless
Imballaggio Bottle, tamper-evident
Formula molecolare C4H12O7Pb
Numero MDL MFCD00150023
Quantità 10 g
Sinonimo lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
InChI Key MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC Name lead(2+);diacetate;trihydrate
Molecular Weight (g/mol) 379.30
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
Peso formulazione 379.3g/mol
Grado Eu. Ph. Chapter 4(4.1.1)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 dilute acetic acid:10 lead acetate solution
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • LEAD ACETATE COTTON EUROPEAN PHARMACOPOEIA
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH201-Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: lead di(acetate), acetic acid