Learn More
Lead Acetate Trihydrate, TRC
Codice prodotto. 30475298
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30475298 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30475298 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL32006010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lead Acetate Trihydrate
CAS 6080-56-4
Formula molecolare C4H6O4Pb . 3H2O
Quantità 10 g
Sinonimo Lead(II) Acetate Trihydrate
InChI Formula InChI=1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
SMILES O.O.O.[Pb+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
IUPAC Name lead(2+);diacetate;trihydrate
Molecular Weight (g/mol) 379.33
Peso formulazione 380.0349