Learn More
Lead Acetate Trihydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lead Acetate Trihydrate |
| CAS | 6080-56-4 |
| Formula molecolare | C4H6O4Pb . 3H2O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Lead(II) Acetate Trihydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2 |
| SMILES | O.O.O.[Pb+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-] |
| IUPAC Name | lead(2+);diacetate;trihydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 379.33 |
| Peso formulazione | 380.0349 |