Learn More
Lead(II) 2,4-pentanedionate
Codice prodotto. 11433840
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11433840 50 g 50g
11423840 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11433840 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 089858.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15282-88-9 | C10H14O4Pb | 405.418 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15282-88-9
Formula molecolare C10H14O4Pb
Molecular Weight (g/mol) 405.418
Numero MDL MFCD00013499
InChI Key UNNUWSQNTAFLDC-SYWGCQIGSA-L
Sinonimo lead ii acetylacetonate, 2,4-pentanedione lead ii derivative
PubChem CID 53393517
IUPAC Name bis[[(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxy]lead
SMILES CC(=CC(=O)C)O[Pb]OC(=CC(=O)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Lead (II) 2,4-pentanedionate
Punto di fusione 141°C to 144°C
Odore Odorless
Quantità 50 g
Numero UN UN3467
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in toluene. Insoluble in water.
Peso formulazione 405.41
Forma fisica Crystalline