Learn More
Lead(II) acetate trihydrate, 99.999%, (trace metal basis), extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lead(II) acetate trihydrate |
| Punto di fusione | 75.0°C |
| Nota nome | 99.999% |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 5 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99.999% |
| Formula lineare | (CH3CO2)2Pb·3H2O |
| Fieser | 01,532; 02,233; 04,276 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Lead(II) acetate trihydrate
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H350-Può provocare il cancro.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.