Specifications
| Materiale o nome chimico | Lead(II) acetate trihydrate |
| Punto di fusione | 75.0°C |
| Nota nome | p.a. |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 2.5 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 99.0 to 103% (Complexometry) |
| Formula lineare | (CH3CO2)2Pb·3H2O |
| Indice di Merck | 15, 5452 |
| Show More |