Learn More
Lead(Ii) Acetate Trihydrate, ACS Reagent, 99.0 to 103.0%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15692000 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15692000 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
15602010 25 g Flacone in polietilene 25g
15612010 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15692000 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 2159022.5KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6080-56-4
Formula molecolare C4H12O7Pb
Molecular Weight (g/mol) 379.30
Numero MDL MFCD00150023
InChI Key MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 204°C
Materiale o nome chimico Lead(Ii) Acetate Trihydrate
Punto di fusione 75°C
Colore Colorless
Forma fisica Solid
Quantità 2.5 kg
Formula lineare Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
Numero UN UN1616
Beilstein 3730298
IUPAC Name lead(2+);diacetate;trihydrate
Peso formulazione 379.33g/mol
Percent Purity 99.0 to 103.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 2.550g/cu.cm