Learn More
Lead(II) Acetate Trihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Product Code. 10666262 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
10666262 500 g 500g
10407840 250 g 250g
10336000 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10666262 Supplier Fisher Chemical Supplier No. L/1000/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 6080-56-4
Formula molecolare C4H12O7Pb
Molecular Weight (g/mol) 379.30
Numero MDL MFCD00150023
InChI Key MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifications
Punto di fusione 75°C
Colore White
pH 5.5 to 6.5
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 500 g
IUPAC Name lead(2+);diacetate;trihydrate
Peso formulazione 379.33g/mol
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead(II) acetate trihydrate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Hazard Statement
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH201-Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.