Learn More
Lead(II) acetate trihydrate, Puriss., ≥99.5%, Solstice
Codice prodotto. 17280027 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
50kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17280027 25 kg 25kg
15651050 1 kg 1kg
15681050 5 kg 5kg
15671050 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17280027 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 1150425KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss.,≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6080-56-4
Formula molecolare C4H12O7Pb
Molecular Weight (g/mol) 379.30
Numero MDL MFCD00150023
InChI Key MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(Ii) Acetate Trihydrate
Quantità 25 kg
Numero UN 1616
Beilstein 3730298
IUPAC Name λ²-lead(2+) diacetate trihydrate
Percent Purity ≥99.5%
Grado puriss.