Learn More
Lead(Ii) Acetate Trihydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072067
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
6080-56-4
C4H12O7Pb
379.30
MFCD00150023
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
22456
CHEBI:33112
lead(2+);diacetate;trihydrate
O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
6080-56-4
C4H12O7Pb
379.30
MFCD00150023
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
22456
CHEBI:33112
lead(2+);diacetate;trihydrate
O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reagent ISO, Reagent European Pharmacopoeia, 99.5-102.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Lead(Ii) Acetate Trihydrate
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantità 100 g
Formula lineare Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
Numero UN 1616
Beilstein 3730298
Peso formulazione 379.33g/mol
Percent Purity 99.5 to 102%
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) acetate trihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.