Learn More
Lead(II) bromide, 98+%, extra pure
Codice prodotto. 10092460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10092460 500 g Glass bottle 500g
10761091 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10092460 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 198855000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10031-22-8 | Br2Pb | 367.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10031-22-8
Formula molecolare Br2Pb
Molecular Weight (g/mol) 367.00
Numero MDL MFCD00011156
InChI Key ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
PubChem CID 24831
SMILES [Br-].[Br-].[Pb++]
Specifica
Punti di ebollizione 916.0°C
Materiale o nome chimico Lead(II) bromide
Punto di fusione 373.0°C
Nota nome 98+%
Colore White
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Argentometry)
Formula lineare PbBr2
Fieser 15,182
Indice di Merck 15, 5458
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5g/L (20 c). Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC Name dibromolead
Peso formulazione 367.01
Percent Purity ≥98%
Grado Ultrapuro
Perdita all'essiccatura 0.1% max.
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 6.66
Densità 6.6600g/mL