Learn More
Lead(II) bromide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Descrizione
It is used in the field of antirust, pigment and photograph. The molten lead(II) bromide acts as an electrolyte. Lead(II) bromide provides a high concentration of lead(II) ions and bromide ions to carry the current during the electrolysis process. The rare-earth-doped alkali-lead bromide crystals (potassium lead bromide (or) KPB; rubidium lead bromide or RPB) emerge as promising new low-phonon-energy host materials for mid-IR applications and are useful for solid state lasers. Hybrid organic/lead halide perovskites are promising materials for solar cell fabrication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 916°C |
| Materiale o nome chimico | Lead(II) bromide |
| Punto di fusione | 373°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 5 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Formula lineare | PbBr2 |
| Numero UN | UN2291 |
| Indice di Merck | 14,5403 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Dibromuro di piombo
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..