Specifica
| Materiale o nome chimico | Lead(II) carbonate |
| Punto di fusione | 400.0°C |
| Quantità | 100 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Formula lineare | PbCO3 |
| Indice di Merck | 10,1006 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble |
| IUPAC Name | λ²-lead(2+) carbonate |
| Peso formulazione | 267.2 |
| Grado | Reagente ACS |
Sicurezza e movimentazione
- Lead(II) carbonate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.