Learn More
Lead(Ii) Carbonate Basic, Solstice
Codice prodotto. 15691050
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Unit Size:
1kg
50kg
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
15691050 1 kg 1kg
15611060 6 x 1 kg pezzi 6
15601060 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15691050 Supplier Fluka Supplier No. 115131KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Puriss., white lead,≥77% Pb basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1319-46-6
Numero MDL MFCD00078155
Specifications
Materiale o nome chimico Lead(Ii) Carbonate Basic
Quantità 1 kg
Formula lineare (PbCO3)2·Pb(OH)2
Numero UN 3077
Peso formulazione 775.63g/mol
Percent Purity ≥77% (Pb basis)
Grado puriss.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead(II) carbonate basic
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lead(II) carbonate basic