Learn More
Lead(II) carbonate, White powder, Puratronic™, 99.999% (Metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11316797
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11316797 25 g 25g
11306797 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11316797 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010721.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 598-63-0 | Molecular Formula: CO3Pb | Molecular Weight: 267.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 598-63-0
Formula molecolare CO3Pb
Molecular Weight (g/mol) 267.20
Numero MDL MFCD00064631
InChI Key MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
PubChem CID 11727
SMILES [Pb++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) carbonate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
IUPAC Name lead(2+);carbonate
Peso formulazione 267.2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead (II) carbonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, lead(2+) salt