Learn More
Lead(II) chloride, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Descrizione
Lead(II) chloride is used in the synthesis of lead titanate and barium lead titanate ceramics; employed in the production of infrared transmitting glass and ornamental glass (aurene glass); useful as an electrode in geophysical applications and in solar cells. Analytical reagent, preparation of lead salts, as solder and flux. Pattinson's white lead, pigment in white paint, is the basic lead chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 951°C |
| Materiale o nome chimico | Lead(II) chloride |
| Punto di fusione | 501°C |
| Forma fisica | Beads |
| Quantità | 5 g |
| Numero UN | UN2291 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in hot water,alkali hydroxides and ammonium chloride solution. Insoluble in cold water and alcohol. |
| Peso formulazione | 278.1 |
| Percent Purity | 99.999% |
| Imballaggio | Ampouled under argon |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Lead(II) chloride, ultra dry
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .