Learn More
Lead(II) Chromate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lead(II) Chromate |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/Cr.4O.Pb/q;;;2*-1;+2 |
| Peso formulazione | 323.8968 |