Learn More
Lead(II) cyanurate monohydrate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11308067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11308067 5 g 5g
11398057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11308067 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 022556.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53846-29-0
Formula molecolare C6H6N6O9Pb3
Molecular Weight (g/mol) 927.747
Numero MDL MFCD00064816
InChI Key DPLKIANDZYQWKF-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo lead cyanurate, lead ii cyanurate monohydrate, lead 2+ ;1,3,5-triazine-2,4,6-triolate;trihydrate
PubChem CID 90473286
IUPAC Name lead(2+);1,3,5-triazine-2,4,6-triolate;trihydrate
SMILES C1(=NC(=NC(=N1)[O-])[O-])[O-].C1(=NC(=NC(=N1)[O-])[O-])[O-].O.O.O.[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) cyanurate monohydrate
Quantità 5 g
Numero UN UN3467
Peso formulazione 891.69 (873.67 Anhydrous)
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) cyanurate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..