Learn More
Lead(II) iodide, 99%
Product Code. 10123740 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Unit Size:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10123740 50 g Glass bottle 50g
10655272 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10123740 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 198860500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Add to basket
CAS: 10101-63-0 | I2Pb | 461.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10101-63-0
Formula molecolare I2Pb
Molecular Weight (g/mol) 461.00
Numero MDL MFCD00011163
InChI Key RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane
PubChem CID 24931
IUPAC Name λ²-lead(2+) diiodide
SMILES [I-].[I-].[Pb++]
Specifications
Materiale o nome chimico Lead(II) iodide
Punto di fusione 402°C
Nota nome 99%
Colore Yellow to Orange
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Perdita all'essiccatura 0.1% max.
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 6.16
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Densità 6.1600g/mL
Formula lineare PbI2
Indice di Merck 15, 5466
Peso formulazione 461
Percent Purity 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead(II) iodide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.