Learn More
Lead(II) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11478410
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11478410 100 g 100g
11458410 5 g 5g
11468410 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11478410 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044314.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Lead(II) Iodide, Ultra Dry, I2Pb, CAS Number-10101-63-0, blei ii-iodid, diiodo-, e2-plumbane, hsdb 636, lead diiodide, lead ii iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbous iodide, plumbum jodatum, 100g, 99.999% (Metals basis), 954 deg.C, Yellow, 6.16, DOT Class: 6.1, Packaging Group: III, 233-256-9, 461 | CAS: 10101-63-0 | I2Pb | 461.00 g/mol
Lead(II) iodide is used as a detector material for high energy photons including x-rays and gamma rays. It is used in photography, printing, mosaic gold, and bronzing. It exhibits ferroelastic properties and has efficiency in stopping X-ray and gamma ray, which provides excellent environmental stability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10101-63-0
Formula molecolare I2Pb
Molecular Weight (g/mol) 461.00
Numero MDL MFCD00011163
InChI Key RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane
PubChem CID 24931
IUPAC Name λ²-lead(2+) diiodide
SMILES [I-].[I-].[Pb++]
Specifica
Punti di ebollizione 954°C
Materiale o nome chimico Lead(II) Iodide, Ultra Dry
Punto di fusione 402°C
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
Numero UN 2291
Informazioni di solubilità Soluble in concentrated solutions of alkali iodides and sodium thiosulfate. Insoluble in alcohol,cold hydrochloric acid and organic solvents.
Peso formulazione 461
Odore Odorless
Sensibilità Light sensitive
Densità 6.16
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lead iodide