Learn More
Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexanoate decaethoxide, 99% (metals basis), 10% w/v in ethanol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Materiale o nome chimico | Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexanoate decaethoxide |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Quantità | 25 mL |
Numero UN | UN1170 |
Sensibilità | Moisture Sensitive |
Peso formulazione | 1130.04 |
Percent Purity | 99% |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexanoate decaethoxide 10% w/v in ethanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H371-Può provocare danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethanol, Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexanoate decaethoxide