Learn More
Lead(II) nitrate, 99.999%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756653
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
10099-74-8
N2O6Pb
331.20
MFCD00011153
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
24924
CHEBI:37187
lead(2+);dinitrate
[Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
10099-74-8
N2O6Pb
331.20
MFCD00011153
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
24924
CHEBI:37187
lead(2+);dinitrate
[Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Lead(II) nitrate
Punto di fusione 470.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Solid
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Formula lineare Pb(NO3)2
Indice di Merck 15, 5469
Informazioni di solubilità Solubility in water: 343g/L.
Peso formulazione 331.2
Percent Purity 99.999%
Grado Trace Metal Basis
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.53
Densità 4.5300g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) nitrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.