Specifica
| Materiale o nome chimico | Lead(II) nitrate |
| Punto di fusione | 470.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Solid |
| Quantità | 10 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Gravità specifica | 4.53 |
| Intervallo percentuale saggio | 99.999% |
| Densità | 4.5300g/mL |
| Formula lineare | Pb(NO3)2 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Lead(II) nitrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido comburente Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.